Få mere at vide
1,2-Fthalisk dicarboxaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 15149173 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15149173 500 g Glasflaske 500g
10755781 5 g Glasflaske 5g
10616912 25 g Glasflaske 25g
10782924 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15149173 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131085000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-79-8
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00003335
InChI nøgle ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC navn phthalaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54,0 °C til 57,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 83 °C til 84 °C (1,0 hPa)
Flammepunkt 132 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(CHO)2
Mængde 500 g
Beilstein 07, 674
Merck Index 15, 7480
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Viskositet 2,3 mPa (65 °C)
Formel vægt 134.13
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver