Få mere at vide
1,2-Phenylenediacetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30417817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417817 10 g
30411813 1 g
30410332 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP39956510G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-73-0
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.18
IUPAC navn 2-[2-(cyanomethyl)phenyl]acetonitrile
SMIL N#CCc1ccccc1CC#N
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,2-Phenylenediacetonitrile
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
Formel vægt 156.0687
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.