Få mere at vide
1,2-Phenylenediacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11474514
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474514 25 g 25g
11464514 5 g 5g
11418710 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13142.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 613-73-0 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
1,2-Phenylendiacetonitril anvendes som API og mellemliggende.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Phenylendiacetonitril anvendes som API og mellemliggende.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-73-0
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00001905
InChI nøgle FWPFXBANOKKNBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediacetonitrile, o-phenylenediacetonitrile, 1,2-bis cyanomethyl benzene, o-xylylene dicyanide, 2-2-cyanomethyl phenyl acetonitrile, o-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,2-phenylene diacetonitrile, o-bis cyanomethyl benzene, 1,2-benzenediacetonitrile, o-benzendiacetonitrile
PubChem CID 69180
IUPAC navn 2-[2-(cyanomethyl)phenyl]acetonitril
SMIL N#CCC1=CC=CC=C1CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Phenylenediacetonitrile
Smeltepunkt 57°C to 61°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 510075
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 156.19
Procent renhed 98%