Få mere at vide
1-(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364682
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10364682 1 g 1g
10502473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10364682 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03431DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10045-52-0
Molekylær formel C11H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 203.259
MDL nummer MFCD00068112
InChI nøgle ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
PubChem CID 604819
IUPAC navn 1-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 203.26
Procent renhed 95%