Få mere at vide
1-(2-phenoxyphenyl)methanaminhydrochlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10071934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10052414 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49963CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 31963-35-6
Molekylær formel C13H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 235.711
MDL nummer MFCD08271962
InChI nøgle USRYZTSPSJXQFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hcl, 2-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-2-phenoxyphenyl methanaminehydrochloride, 2-aminomethyl diphenyl ether hydrochloride, 1-2-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749840
IUPAC navn (2-phenoxyphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 235.71
Procent renhed 97%