Få mere at vide
1-(2-phenoxyphenyl)ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10759035
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10759035 250 mg 250mg
10552154 1 g 1g
10006964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10759035 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49928CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 26388-13-6
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD08271961
InChI nøgle KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
PubChem CID 10703750
IUPAC navn 1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.25
Procent renhed 97%