Få mere at vide
1,2-Pentanediol, 96%
Artikelnummer. 15284614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
Artikelnummer. 15284614
Brand: Thermo Scientific Acros 123292500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5343-92-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5343-92-0
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00010736
InChI nøgle WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa
PubChem CID 93000
IUPAC navn pentan-1,2-diol
SMIL CCCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Pentanediol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9710g/mL
Kogepunkt 206.0°C
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4387 to 1.4407
Mængde 250 mL
Beilstein 01,II,548
Specifik vægtfylde 0.971
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Pentanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Pentane-1,2-diol