Få mere at vide
1,2-Pentanediol, 96%
Artikelnummer. 15264614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15264614 50 mL Glasflaske 50ml
15284614 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123290500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5343-92-0 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5343-92-0
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00010736
InChI nøgle WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa
PubChem CID 93000
IUPAC navn pentan-1,2-diol
SMIL CCCC(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Pentanediol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9710g/mL
Kogepunkt 206.0°C
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)2CH(OH)CH2OH
Brydningsindeks 1.4387 to 1.4407
Mængde 50 mL
Beilstein 01,II,548
Specifik vægtfylde 0.971
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Pentanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentane-1,2-diol