Få mere at vide
1-(2-naphthyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458829
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15458829 1 g 1g
11486720 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15458829 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L05108.03
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7228-47-9 | C12H12O | 172.227 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7228-47-9
Molekylær formel C12H12O
Molekylvægt (g/mol) 172.227
MDL nummer MFCD00004111
InChI nøgle AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
PubChem CID 98243
IUPAC navn 1-naphthalen-2-ylethanol
SMIL CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Naphthyl)ethanol
Smeltepunkt 72°C to 75°C
Kogepunkt 170°C (13 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1907449
Formel vægt 172.23
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.