Få mere at vide
1-[2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163134
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10163134 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10399602 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10719605 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10163134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48613CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 91271-82-8
Molekylær formel C12H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 206.289
InChI nøgle NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
PubChem CID 4962390
IUPAC navn [2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.29
Procent renhed 95%