Få mere at vide
1-(2-Methylphenyl)piperazine, 98%
Artikelnummer. 10290353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10290353 1 g Glass bottle 1g
10015752 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10290353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382130010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 39512-51-1 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39512-51-1
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00040729
InChI nøgle WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
PubChem CID 91965
IUPAC navn 1-(2-methylphenyl)piperazine
SMIL CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Methylphenyl)piperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 176.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Mass, Crystals or Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Methylphenyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.