Få mere at vide
1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497885 1 g 1g
15407895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 468074-91-1
Molekylær formel C10H11F3O3
Molekylvægt (g/mol) 236.19
MDL nummer MFCD08062374
InChI nøgle DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane
PubChem CID 18542515
IUPAC navn 1-[2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
SMIL COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Mængde 1 g
Formel vægt 236.19
Procent renhed 95%