Få mere at vide
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol, 99+%
Beskrivelse
1-(2-mesitylensulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol er et effektivt koblingsreagens i syntesen af oligonukleotider via phosphotriester-tilgang.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(2-mesitylensulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazol er et effektivt koblingsreagens i syntesen af oligonukleotider via phosphotriester-tilgang.
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole |
| Smeltepunkt | 134 °C til 139 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4328921 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 296.3 |
| Procent renhed | ≥99% |