Få mere at vide
1-(2-iodbenzyl)-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347064
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347064 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10347064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47511DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 876316-31-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H8IN3
MDL nummer MFCD08741431
Mængde 1 g
Synonym 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl, 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole
InChI nøgle NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC navn 1-[(2-iodphenyl)methyl]-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 285.09
PubChem CID 18525817
Formel vægt 285.08
Procent renhed 97%