Få mere at vide
1,2-Indanedion, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698695 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit Mængde Conditionnement
15698695 1 g 1g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15698695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460920010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16214-27-0 | C9H6O2 | 146,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,2-Indanedione
CAS 16214-27-0
Smeltepunkt 117,0 °C til 124,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H6O2
Mængde 1 g
Synonym 1h-indene-1,2 3h-dione, 1,2-indanedione, indan-1,2-dione, 1,2-indandione, indandione, 2,3-dihydro-1h-indene-1,2-dione, indane dione, acmc-20a7vb, d01xgp
InChI nøgle WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2=CC=CC=C2C(=O)C1=O
IUPAC navn 3H-inden-1,2-dion
Molekylvægt (g/mol) 146.15
PubChem CID 123358
Formel vægt 146.15
Procent renhed 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Indanedione, 95%
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Indanedione
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.