Få mere at vide
1-(2-Fluorophenyl)ethanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råstof i organisk syntese, landbrugsmarker og i farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Fluorophenyl)ethanol |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig i vand. |
| Formel vægt | 140.16 |
| Procent renhed | 95% |