Få mere at vide
1-(2'-fluor[1,1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671883
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10671883 10 g 10g
10180842 1 g 1g
10470944 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671883 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01820EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 37989-92-7
Molekylær formel C15H13FO
Molekylvægt (g/mol) 228.266
MDL nummer MFCD00236612
InChI nøgle ZXIQZWXVSBJPTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-4-2-fluorophenyl phenyl propan-1-one, 4'-2-fluorophenyl propiophenone, 4-2-fluorophenyl propiophenone, 1-propanone,1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, maybridge3_006207, 2-fluoro-4'-propanoylbiphenyl
PubChem CID 2737490
IUPAC navn 1-[4-(2-fluorphenyl)phenyl]propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel FC6H4C6H4C(O)CH2CH3
Mængde 10 g
Formel vægt 228.26
Procent renhed 97%