Få mere at vide
1,2-Ethylene Glycol-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Ethylene Glycol-13C2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1 |
| Formel vægt | 64.0435 |