Få mere at vide
(1,2-Dioxoethylene)bis(iminoethylene) bis(3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Oxamidobis[ethyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C40H60N2O8/c1-37(2,3)27-21-25(22-28(33(27)45)38(4,5)6)13-15-31(43)49-19-17-41-35(47)36(48)42-18-20-50-32(44)16-14-26-23-29(39(7,8)9)34(46)30(24-26)40(10,11)12/h21-24,45-46H,13-20H2,1-12H3,(H,41,47)(H,42,48) |
| Formel vægt | 696.435 |