Få mere at vide
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl Chloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-3-5(8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3 |
| Formel vægt | 193.9917 |