CAS RN 849351-92-4
IUPAC Navn:
1,2-dimethyl-1H-imidazole-5-sulfonyl chloride
Synonymer:
2,3-dimethylimidazole-4-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol):
194.63
Molekylformel:
C5H7ClN2O2S
InChi Key:
HAULHCBIEFNHJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C(C)=NC=C1S(Cl)(=O)=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl Chloride, TRC
CAS: 849351-92-4 Molekylær formel: C5H7N2O2SCl Molekylvægt (g/mol): 194.64 SMIL: CC1=NC=C(N1C)S(=O)(=O)Cl