Få mere at vide
1,2-dimethoxyethan, CHROMASOLV™ , for HPLC, 99,9 %, inhibitorfri, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15653120
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15653120 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15653120 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 3074321L
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
CAS 110-71-4
CAS Max % ≤100.0000%
Smeltepunkt -58°C (literature)
Tæthed 0.867 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 85°C
Flammepunkt −2°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H10O2
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH3
MDL nummer MFCD00008502
Mængde 1 L
FN nummer UN2252
Beilstein 1209237
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
InChI nøgle XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCCOC
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
Formel vægt 90.12
Procent renhed >99.85%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dimethoxyethane