Få mere at vide
1,2-Dimethoxyethane, 99+%, stab. with BHT
Artikelnummer. 11449863
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449863
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12986.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-71-4 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
1,2-Dimethoxyethan er meget udbredt som opløsningsmiddel til elektrolyt af lithiumbatterier, polysiliconer, oligo- og polysaccharider. Det spiller en vigtig rolle i Grignard-reaktioner, Suzuki-reaktioner og Stille koblinger i organometallisk kemi og i farmaceutisk syntese. Det er et opløsningsmiddel med højere kogepunkt og bruges som et alternativ til diethylether og tetrahydrofuran. Det bruges til ætsning af syntetiske polymerer som polytetrafluorethylen og andre fluorpolymerer med alkalimetaldispersioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Dimethoxyethan er meget udbredt som opløsningsmiddel til elektrolyt af lithiumbatterier, polysiliconer, oligo- og polysaccharider. Det spiller en vigtig rolle i Grignard-reaktioner, Suzuki-reaktioner og Stille koblinger i organometallisk kemi og i farmaceutisk syntese. Det er et opløsningsmiddel med højere kogepunkt og bruges som et alternativ til diethylether og tetrahydrofuran. Det bruges til ætsning af syntetiske polymerer som polytetrafluorethylen og andre fluorpolymerer med alkalimetaldispersioner.
Opløselighed
Blandbar med vand, methanol, ethanol, diethylether, acetone, tetrahydrofuran, benzen og toluen.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Det kan oxideres på luft for at danne peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-71-4
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00008502
InChI nøgle XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethan
SMIL COCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
Navn note stabilized with BHT
Smeltepunkt -69°C
Tæthed 0.867
Kogepunkt 84°C to 86°C
Flammepunkt −6°C (21°F)
Lugt Ether-like
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH3
Brydningsindeks 1.38
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2252
Beilstein 1209237
Merck Index 14,3224
Opløselighedsinformation Miscible with water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,tetrahydrofuran,benzene and toluene.
Formel vægt 90.12
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylene glycol dimethyl ether