Få mere at vide
1,2-dimethoxyethan,≥ 99 %, reagenskvalitet, fri for inhibitorer, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethoxyethane |
| Smeltepunkt | -58°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.867g/mL at 25°C |
| pH | Neutral |
| Kogepunkt | 85°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | −2°C (28.4°F) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3OCH2CH2OCH3 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |