Få mere at vide
1,2-dimethoxyethan,≥ 99 %, reagenskvalitet, fri for inhibitorer, Honeywell™
Artikelnummer. 15677840 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15677840 20 L Rustfri stål dåse 20 L
15647840 100 mL Glass bottle 100ml
15687840 500 mL Glass bottle 500ml
15657840 1 L Glasflaske 1 L
15667840 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15677840 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. E2740820L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, fri for inhibitorer,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-71-4
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00008502
InChI nøgle XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethan
SMIL COCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
Smeltepunkt -58°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Kogepunkt 85°C (1013 hPa)
Flammepunkt −2°C (28.4°F)
Emballage Rustfri stål dåse
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH3
Mængde 20 L
FN nummer UN2252
Beilstein 1209237
Dampdensitet 3.1 (20°C, vs air)
Formel vægt 90.12g/mol
Procent renhed ≥99%