Få mere at vide
1,2-dimethoxyethan,≥ 99 %, reagenskvalitet, fri for inhibitorer, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethoxyethane |
| Smeltepunkt | -58°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.867g/mL at 25°C |
| pH | Neutral |
| Kogepunkt | 85°C (1013 hPa) |
| Flammepunkt | −2°C (28.4°F) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3OCH2CH2OCH3 |
| Mængde | 2.5 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,2-Dimethoxyethane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2-dimethoxyethane