Få mere at vide
1,2-Dimethoxyethane, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090110 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10090110 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10090110 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3280/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 110-71-4
Smeltepunkt -69°C
Farve Colorless
Kogepunkt 84°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C4H10O2
MDL nummer 8502
Mængde 500 mL
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
InChI nøgle XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCCOC
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethane
Molekylvægt (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
Dampdensitet 3.1
ChEBI CHEBI:42263
Formel vægt 90.12g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.