Få mere at vide
1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzen, 96%
Artikelnummer. 11362577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362577 5 g 5g
11352577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11706.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3395-03-7
MDL nummer MFCD00082695
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Smeltepunkt 131 °C til 134 °C
Molekylær formel C13H12O4S2
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2055812
Synonym bis phenylsulfonyl methane, methylenebis sulphonyl bisbenzene, benzene, 1,1'-methylenebis sulfonyl bis, bis benzenesulfonyl methane, benzenesulfonyl methanesulfonylbenzene, phenylsulfonyl methyl sulfonyl benzene, bisphenylsulfonylmethane, maybridge3_003227, acmc-1cmc8, bis phenylsulphonyl methane
InChI nøgle QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn benzensulfonylmethylsulfonylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 296.36
PubChem CID 76948
Formel vægt 228.16
Procent renhed 96%