Få mere at vide
1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzen, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene |
| Smeltepunkt | 131 °C til 134 °C |
| Molekylær formel | C8H8N2O6 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2055812 |
| Synonym | 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro |
| InChI nøgle | WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC |
| IUPAC navn | 1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzen |
| Vis mere |