Få mere at vide
1,2-diiodtetrafluorbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432142 1 g 1g
15442142 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311690010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2708-97-6 | C6F4I2 | 401.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2708-97-6
Molekylær formel C6F4I2
Molekylvægt (g/mol) 401.87
InChI nøgle JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diiodotetrafluorobenzene, o-diiodotetrafluorobenzene, acmc-1cuq5, 1 2-diiodotetrafluorobenzene
PubChem CID 75923
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrafluor-5,6-diiodbenzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)I)I)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Smeltepunkt 49.0°C to 50.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 401.87
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.