Få mere at vide
1,2-Diiodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11399849
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399849 5 g 5g
11389849 1 g 1g
11309859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24425.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329,91 g/mol
1,2-Diiodbenzen er nyttig til Suzuki-reaktion. Det bruges også til syntese af purino[8,9-f] phenanthridiner. Desuden fungerer det som en forløber for syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser mellemliggende.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-diiodbenzen er nyttig til Suzuki-reaktion. Det bruges også til syntese af purino[8,9-f] phenanthridiner. Desuden fungerer det som en forløber for syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser mellemliggende.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Noter
Lysfølsom og luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforligelig med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-42-9
Molekylær formel C6H4I2
Molekylvægt (g/mol) 329.91
MDL nummer MFCD00001038
InChI nøgle BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
PubChem CID 11994
IUPAC navn 1,2-diiodbenzen
SMIL IC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diiodobenzene
Tæthed 2.524
Kogepunkt 282 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.7165
Mængde 5 g
Beilstein 1855315
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 329.91
Procent renhed 98%