Få mere at vide
1,2-Diiodobenzen, 98%
Artikelnummer. 10656032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
20 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
20g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656032 5 g Glasflaske 5g
10269293 20 g Glasflaske 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656032 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218400050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-42-9
Molekylær formel C6H4I2
Molekylvægt (g/mol) 329.91
MDL nummer MFCD00001038
InChI nøgle BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
PubChem CID 11994
IUPAC navn 1,2-diiodbenzen
SMIL IC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Diiodobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tæthed 2.5200g/mL
Kogepunkt 152 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4I2
Brydningsindeks 1.7176
Mængde 5 g
Beilstein 05, 225
Specifik vægtfylde 2.52
Formel vægt 329.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diiodobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.