Få mere at vide
1,2-Difluorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 11494193
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494193 50 g 50g
11484193 10 g 10g
11404203 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494193 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10377.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114,10 g/mol
1,2-difluorbenzen(1,2-DFB) er blevet brugt til at studere mekanismen for dissociation af o-, m- og p-difluorbenzenioner ved tærskelfotoelektronfotoion-koincidensspektroskopi. Det er blevet brugt til at studere stuetemperaturadsorptionen af 1,2-DFB, 1,2-dichlorbenzen og 1,2-dibrombenzen på Si(100)2x1 ved røntgenfotoelektronspektroskopi og temperaturprogrammeret desorption. Det bruges som opløsningsmiddel i elektrokemiske undersøgelser af overgangsmetalkomplekser. Det anvendes også som et opløsningsmiddel, der er nyttigt til elektrokemiske undersøgelser af overgangsmetalkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-difluorbenzen(1,2-DFB) er blevet brugt til at studere mekanismen for dissociation af o-, m- og p-difluorbenzenioner ved tærskelfotoelektronfotoion-koincidensspektroskopi. Det er blevet brugt til at studere stuetemperaturadsorptionen af 1,2-DFB, 1,2-dichlorbenzen og 1,2-dibrombenzen på Si(100)2x1 ved røntgenfotoelektronspektroskopi og temperaturprogrammeret desorption. Det bruges som opløsningsmiddel i elektrokemiske undersøgelser af overgangsmetalkomplekser. Det anvendes også som et opløsningsmiddel, der er nyttigt til elektrokemiske undersøgelser af overgangsmetalkomplekser.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-11-3
Molekylær formel C6H4F2
Molekylvægt (g/mol) 114.10
MDL nummer MFCD00000284
InChI nøgle GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID 9706
ChEBI CHEBI:38583
IUPAC navn 1,2-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Difluorobenzene
Smeltepunkt -34 °C
Tæthed 1.171
Kogepunkt 92 °C til 94 °C
Flammepunkt 1 °C (33 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.444
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1905113
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 114.09
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Difluorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Difluorobenzene