Artikelnummer. 10724271
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10724271
10 mL
Glasflaske
10ml
10551211
50 mL
Glasflaske
50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10724271
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
155150100
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
367-11-3
Molekylær formel
C6H4F2
Molekylvægt (g/mol)
114.10
MDL nummer
MFCD00000284
InChI nøgle
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym
o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID
9706
ChEBI
CHEBI:38583
IUPAC navn
1,2-difluorbenzen
SMIL
FC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
1, 2-Difluorobenzene
Navn note
98%
CAS min %
97.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
-34 °C
Farve
Farveløs
Tæthed
1.1580g/mL
Kogepunkt
92 °C
Flammepunkt
2 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
98%
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
C6 H4 F2
Brydningsindeks
1,4417 til 1,4437
Mængde
10 mL
Beilstein
05, IV, 637
Specifik vægtfylde
1.158
Formel vægt
114.09
Procent renhed
98%
Fysisk form
Væske
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?