Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Difluorobenzene |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -34 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.1580g/mL |
| Kogepunkt | 92 °C |
| Flammepunkt | 2 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Difluorobenzene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.