Få mere at vide
1,2-Difluor-4-nitrobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11428913
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428913 50 g 50g
11418913 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11060.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159,092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-34-6
Molekylær formel C6H3F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.092
MDL nummer MFCD00007198
InChI nøgle RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
IUPAC navn 1,2-difluor-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Tæthed 1.441
Kogepunkt 76 °C til 80 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1944996
Formel vægt 159.09
Procent renhed ≥98%