Få mere at vide
1,2-difluor-4-iodbenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460754
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10460754 100 g Ravfarvet glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10460754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01245FA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Difluoro-4-iodobenzene
CAS 64248-58-4
Tæthed 1.9900g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H3F2I
Lineær formel IC6H3F2
MDL nummer MFCD00044630
Mængde 100 g
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
InChI nøgle KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=C(F)C=C(I)C=C1
IUPAC navn 1,2-difluor-4-iodbenzen
Molekylvægt (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formel vægt 239.99
Procent renhed 97%