Få mere at vide
1,2-Difluor-4-iodobenzen, 99%
Artikelnummer. 11423754
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423754 25 g 25g
11413754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423754 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11339.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 64248-58-4 | C6H3F2I | 239,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64248-58-4
Molekylær formel C6H3F2I
Molekylvægt (g/mol) 239.99
MDL nummer MFCD00044630
InChI nøgle KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
PubChem CID 2724444
IUPAC navn 1,2-difluor-4-iodbenzen
SMIL FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Tæthed 1.99
Kogepunkt 177 °C til 178 °C
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 25 g
Beilstein 2081099
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 239.99
Procent renhed 99%