Få mere at vide
1,2-difluor-4-iodbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413754
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413754 5 g 5g
11423754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413754 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11339.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64248-58-4 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64248-58-4
Molekylær formel C6H3F2I
Molekylvægt (g/mol) 239.99
MDL nummer MFCD00044630
InChI nøgle KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
PubChem CID 2724444
IUPAC navn 1,2-difluor-4-iodbenzen
SMIL FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Tæthed 1.99
Kogepunkt 177°C to 178°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 5 g
Beilstein 2081099
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 239.99
Procent renhed 99%