Få mere at vide
1,2-diethoxyethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319085
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319085 100 mL 100ml
11329085 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14283.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Ethylenglycoldiethylether er et vigtigt opløsningsmiddel, der bruges til blæk-, malings- og belægningsindustrien. Anvendes hovedsageligt i polymer, elektrokemi, boraciumkemi, harpiks, nitrocellulose, I dette produkt reagerer benzen, xenen, terphenyl, anthracen med natrium og frembringer derefter komplekset; det bruges også til overfladebehandling, halogenanalyse i benzin, eddikesyregenanvendelse i fortyndet eddikesyre, malingsmiddel, fortynder, skyllemiddel, stabilisator, antioxidant, fortykningsmiddel af glidecreme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylenglycoldiethylether er et vigtigt opløsningsmiddel, der bruges til blæk-, malings- og belægningsindustrien. Anvendes hovedsageligt i polymer, elektrokemi, boraciumkemi, harpiks, nitrocellulose, I dette produkt reagerer benzen, xenen, terphenyl, anthracen med natrium og frembringer derefter komplekset; det bruges også til overfladebehandling, halogenanalyse i benzin, eddikesyregenanvendelse i fortyndet eddikesyre, malingsmiddel, fortynder, skyllemiddel, stabilisator, antioxidant, fortykningsmiddel af glidecreme.
Opløselighed Opløseligt i vand
34 g/L @ 20˚C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-14-1
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00009253
InChI nøgle LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC navn 1,2-diethoxyethan
SMIL CCOCCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diethoxyethane
Smeltepunkt -74°C
Tæthed 0.842
Kogepunkt 120°C to 121°C
Flammepunkt 19°C (66°F)
Lineær formel CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Brydningsindeks 1.392
Mængde 100 mL
FN nummer UN1153
Beilstein 1732917
Opløselighedsinformation Soluble in water 34g/L @ 20?C.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%