Få mere at vide
1,2-dichlor-4-iodbenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10456774
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10456774 100 g 100g
10779383 10 g 10g
10204624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10456774 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06155FA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 20555-91-3
Molekylær formel C6H3Cl2I
Molekylvægt (g/mol) 272.894
InChI nøgle NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel IC6H3Cl2
Mængde 100 g
Formel vægt 272.9
Procent renhed 97%