Få mere at vide
1,2-Dichloro-4-iodobenzene, 98%
Artikelnummer. 11425493
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425493 10 g 10g
11435493 50 g 50g
11445493 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13440.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20555-91-3 | C6H3Cl2I | 272.894 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20555-91-3
Molekylær formel C6H3Cl2I
Molekylvægt (g/mol) 272.894
MDL nummer MFCD00019014
InChI nøgle NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Kogepunkt 116°C to 118°C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.648
Mængde 10 g
Beilstein 2245136
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 272.9
Procent renhed 98%