Få mere at vide
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene, 95%
Artikelnummer. 15402139
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402139 5 g 5g
15412139 25 g 25g
15422139 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64782.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2339-78-8 | C6H2Cl2FNO2 | 209.985 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2339-78-8
Molekylær formel C6H2Cl2FNO2
Molekylvægt (g/mol) 209.985
MDL nummer MFCD00075330
InChI nøgle FXOCDIKCKFOUDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-2-fluoronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-fluoro-5-nitro, buttpark 89\07-58, 4,5-dichloro-2-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4385, intermediates-zcf02626, ksc201k5p, 1,2-ichloro-4-luoro-5-itro-benzene
PubChem CID 533951
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-fluor-5-nitrobenzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Smeltepunkt 17°C
Farve Gul
Tæthed 1.596 g/mL
Kogepunkt 247°C
Flammepunkt >113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.575
Mængde 5 g
Beilstein 3269124
Formel vægt 209.99
Procent renhed 95%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof