Få mere at vide
1,2-dibromtetrafluorbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10115850 1 g Glasflaske 1g
10076393 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311350010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-08-7
Molekylær formel C6Br2F4
Molekylvægt (g/mol) 307.88
MDL nummer MFCD00039209
InChI nøgle IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC navn 1,2-dibrom-3,4,5,6-tetrafluorbenzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dibromotetrafluorobenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 2.2300g/mL
Kogepunkt 198.0°C
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br2C6F4
Brydningsindeks 1.5150 to 1.5170
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 2.23
Formel vægt 307.88
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske