Få mere at vide
1,2-dibromtetrafluorbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417967 1 g 1g
11427967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16620.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.868 g/mol
1,2-Dibromotetrafluorbenzen bruges som medicin og flydende krystalmateriale mellem. Det hjælper med syntesen af diphenyl(o-bromtetrafluorphenyl)phosphin og 2,3,4,5tetrafluorthioanisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Dibromotetrafluorbenzen bruges som medicin og flydende krystalmateriale mellem. Det hjælper med syntesen af diphenyl(o-bromtetrafluorphenyl)phosphin og 2,3,4,5tetrafluorthioanisol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-08-7
Molekylær formel C6Br2F4
Molekylvægt (g/mol) 307.868
MDL nummer MFCD00039209
InChI nøgle IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC navn 1,2-dibrom-3,4,5,6-tetrafluorbenzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Tæthed 2.26
Kogepunkt 197°C to 199°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.516
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 307.87
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-