Få mere at vide
1,2-dibromobenzen, 98%
Artikelnummer. 15780859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15780859 100 mL Glasflaske 100ml
10489232 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15780859 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348931000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-53-9
Molekylær formel C6H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 235.91
MDL nummer MFCD00000057
InChI nøgle WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC navn 1,2-dibrombenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dibromobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 4,0 °C til 6,0 °C
Farve Farveløs til gul eller lyserød
Tæthed 1.9560g/mL
Kogepunkt 224,0 °C
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4Br2
Brydningsindeks 1,6100 til 1,6120
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 210
Specifik vægtfylde 1.956
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, acetone, ether, benzen, ca, rbontetrachlorid, n-heptan
Formel vægt 235.91
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske