Få mere at vide
1,2-dibromobenzen, 98%
Artikelnummer. 11444240
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444240 25 g 25g
11457826 50 g 50g
11454240 100 g 100g
11467826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11444240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14765.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235,906 g/mol
1,2-dibrombenzen anvendes som en precursor ved fremstillingen af 3-(2-bromphenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-on under anvendelse af kobber som reagens. Det er involveret i fremstillingen af isoindoloquinazolinoner ved carbonyleringsreaktionen med 2-aminobenzylamin under anvendelse af palladium som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-dibrombenzen anvendes som en precursor ved fremstilling af 3-(2-bromphenylthio)-4H-[1]benzopyran-4-on under anvendelse af kobber som reagens. Det er involveret i fremstillingen af isoindoloquinazolinoner ved carbonyleringsreaktionen med 2-aminobenzylamin under anvendelse af palladium som katalysator.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, acetone, chloroform, eddikesyre, benzen, petroleumsether og tetrachlormethan. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-53-9
Molekylær formel C6H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 235.906
MDL nummer MFCD00000057
InChI nøgle WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC navn 1,2-dibrombenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromobenzene
Smeltepunkt 4°C to 6°C
Tæthed 1.985
Kogepunkt 224°C to 226°C
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lugt Strong
Brydningsindeks 1.611
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 970241
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform,acetic acid,benzene,petroleum ether and tetrachloromethane. Immiscible with water.
Formel vægt 235.91
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dibromobenzene