Få mere at vide
1,2-Dibrom-5-chloro3-fluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11444107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444107 5 g 5g
11454107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19536.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 208186-78-1 | C6H2Br2ClF | 288,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 208186-78-1
Molekylær formel C6H2Br2ClF
Molekylvægt (g/mol) 288.34
MDL nummer MFCD00143441
InChI nøgle XLDRDGJJGGYJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 1-chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene, 5-chloro-2,3-dibromofluorobenzene, 5-chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene, 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro-benzene, acmc-1cpco, benzene,1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro, 3,4-dibromo-5-fluorochlorobenzene, 3-fluoro-5-chloro-1,2-phenylene dibromide, 1,2-bis bromanyl-5-chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 2724907
IUPAC navn 1,2-dibrom-5-chlor-3-fluorbenzen
SMIL FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
Smeltepunkt 37°C to 39°C
Mængde 5 g
Formel vægt 288.35
Procent renhed 98%