Få mere at vide
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene, 98%
Artikelnummer. 11492547
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492547 100 g 100g
11472547 5 g 5g
11482547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14804.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64695-78-9 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64695-78-9
Molekylær formel C6H2Br2F2
Molekylvægt (g/mol) 271.887
MDL nummer MFCD00009890
InChI nøgle JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-benzene, 1,2-difluoro-4,5-dibromobenzene, zlchem 536, pubchem3440, acmc-1biw8, 1,2-dibromo-4,5-difluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-;1,2-dibromo-4,5-difl
PubChem CID 94949
IUPAC navn 1,2-dibrom-4,5-difluorbenzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Br)Br)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Mængde 100 g
Beilstein 1941132
Formel vægt 271.89
Procent renhed 98%