Få mere at vide
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzen, 98%
Artikelnummer. 15446387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446387 5 g 5g
15436387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33558.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 36321-73-0 | C10H12Br2 | 292,014 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36321-73-0
Molekylær formel C10H12Br2
Molekylvægt (g/mol) 292.014
MDL nummer MFCD00154987
InChI nøgle VEZJOZSIGSNYEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene,1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, pubchem21478, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, 1,2-bis bromanyl-3,4,5,6-tetramethyl-benzene
PubChem CID 2752606
IUPAC navn 1,2-dibrom-3,4,5,6-tetramethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1C)Br)Br)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Mængde 5 g
Formel vægt 292.01
Procent renhed 98%